Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 100 g bis 10 kg
Marke:  Sartorius™ YCW6248-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042071
  • 328.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gemäß OIML Klasse E2, F1 und F2-Spezifikation, einschließlich DKD-Zertifikat (Deutscher Kalibrierdienst, akkreditiert durch PTB) (UKAS-äquivalent).
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
2 kg