Learn More
Caframo™ Schrägblattpropeller, nur Blätter
Große Auswahl an Schrägblattpropellern aus Edelstahl zur Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und -wellen
Marke:  Caframo™ A511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12987116
  • 45.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • Chemisch inerter und korrosionsbeständiger 316L Edelstahl
  • Für geringe Scherwirkung und hohe Pumpleistung von oben nach unten
  • Besonderer Vorteil bei der Verwendung des Propellers in der Produktion
Bestellinformation
Stäbe nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
2,5 cm
Caframo™ Rührwerk
8 mm Bohrung, feste Schraube
Propeller mit geneigter Klinge, axialer Fluss