Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette
Artikelnummer. 11773266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Spitzenform:
Fein
Flach
Spitz, ultrafein
Ultradünne, abgerundete Spitze
Ultrafein
Ultrafeine Spitze
dicke Spitzen
Bauweise/Design:
Gerade
Gerade, selbsthemmend
Gerade, stark, stabil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Bauweise/Design unitSize
11773266 90 mm Ultrafein Gerade 1 Stück
11713426 120 mm Ultrafeine Spitze Gerade 1 Stück
11783256 115 mm dicke Spitzen Gerade 1 Stück
11783266 120 mm Ultradünne, abgerundete Spitze Gerade 1 Stück
11743266 135 mm Flach Gerade 1 Stück
11849133 110 mm Spitz, ultrafein Gerade -
11733266 90 mm Fein Gerade, stark, stabil 1 Stück
11723426 120 mm Spitz, ultrafein Gerade, selbsthemmend 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11773266
Marke: RUBIS 0C9
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochpräzise Pinzette - Antimagnetisch/Antisäure SS
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spitzenform Ultrafein
Bauweise/Design Gerade
Länge (angloamerikanisch) 3.54 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 90 mm
Produkttyp Hochpräzise Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Each