Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette
Beschreibung
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | dicke Spitzen |
| Bauweise/Design | Gerade |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.52 in. |
| Material | Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Hochpräzise Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Präzision | Ja |
| Typ | Präzisionspinzette |