Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette
Artikelnummer. p-8000717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Spitzenform:
Fein
Flach
Spitz, ultrafein
Ultradünne, abgerundete Spitze
Ultrafein
Ultrafeine Spitze
dicke Spitzen
Bauweise/Design:
Gerade
Gerade, selbsthemmend
Gerade, stark, stabil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11713426
Marke: RUBIS 3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochpräzise Pinzette - Antimagnetisch/Antisäure SS
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spitzenform Ultrafeine Spitze
Bauweise/Design Gerade
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp Hochpräzise Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Präzision Ja
Typ Präzisionspinzette
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.