Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette - SwissTweeze
Artikelnummer. 11789564
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
Spitzenform:
Feine Spitze
Gebogene Spitze
Rund, flach, fein
Sehr feine Spitze
Spitz, ultrafein
Ultradünne und scharfe Spitze
Bauweise/Design:
Abgewinkelt
Abgewinkelt, gebogen
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Bauweise/Design unitSize
11789564 115 mm Spitz, ultrafein Abgewinkelt 1 Stück
11779564 110 mm Ultradünne und scharfe Spitze Gerade 1 Stück
11799564 115 mm Gebogene Spitze Abgewinkelt, gebogen 1 Stück
11749564 120 mm Feine Spitze Gerade -
11759564 115 mm Sehr feine Spitze Gerade 1 Stück
11709574 115 mm Spitz, ultrafein Gebogen 1 Stück
11769564 110 mm Rund, flach, fein Gerade -
7 options
Artikelnummer. 11789564
Marke: RUBIS 5AG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochpräzise Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure Edelstahl, perforierter Griff
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Schweizer Tweeze-Serie
  • Perforierter Griff für verbesserten Halt
Spezifikation
Spitzenform Spitz, ultrafein
Bauweise/Design Abgewinkelt
Länge (angloamerikanisch) 4.52 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Hochpräzise Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Each
Typ Tweezers, Punch