Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette - SwissTweeze
Artikelnummer. p-8000718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
Spitzenform:
Feine Spitze
Gebogene Spitze
Rund, flach, fein
Sehr feine Spitze
Spitz, ultrafein
Ultradünne und scharfe Spitze
Bauweise/Design:
Abgewinkelt
Abgewinkelt, gebogen
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11789564
Marke: RUBIS 5AG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochpräzise Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure Edelstahl, perforierter Griff
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv
  • Zuverlässig
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Schweizer Tweeze-Serie
  • Perforierter Griff für verbesserten Halt
Spezifikation
Spitzenform Spitz, ultrafein
Bauweise/Design Abgewinkelt
Länge (angloamerikanisch) 4.52 in.
Material Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Hochpräzise Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Each
Typ Tweezers, Punch
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.