missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Rund geriffelter Teigmischer aus Edelstahl
Ein runder Teigmischer ohne Griff aus extrem hochwertigem Edelstahl.
Marke: De Buyer™ 331406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Beständig gegen Verformung, behält immer die gleiche Form bei
- Gerillter, dünner und scharfer Bodenrand
- Verstärkter dickerer oberer Rand
- Spülmaschinenfest, sterilisierbar
Spezifikation
Teigmischer | |
6 cm | |
3.5 cm |
Edelstahl | |
Schneiden von Gebäck | |
Rund |