Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
Marke: Buerkle™ 2601-4010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.30400kg
Beschreibung
- Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
- Der Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
- Die Druckwaage erfolgt ab ca. 0,3 bar
- Die konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel auf dem Schraubverschluss eingestellt werden
Spezifikation
Sícherheitsbehälter | |
10 l | |
Edelstahl | |
0,8 mm | |
260 mm |
Lasche, Druckbegrenzungsventil | |
Lagerung und Transfer | |
Lasche, Druckbegrenzungsventil, Inhaltsanzeige | |
350 mm |