Learn More
Roetzmeier™ Sicherheitstrichter für Kunststoffkanister, DIN 61
Artikelnummer. 10088892
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
10088892 120 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10088892
Marke: Roetzmeier™ TK61
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sicherheitstrichter für die sichere und bequeme Befüllung von Kunststoffkanistern mit Lösungsmitteln.
  • Maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
  • Ermöglicht das sichere und komfortable Befüllen von Kunststoffkanistern mit DIN 61-Öffnung.
  • Aus Edelstahl 316 und 304
  • Mit Flammenfalle, Verschlusskopf und Überfüllschutz
  • Leitfähig – kann mit dem Erdungsring oder einem anderen Teil des Trichter verbunden werden
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 45 mm
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 330 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 42 mm
Max. Temperatur (metrisch) 200 deg;C
Menge 1
Gewicht (metrisch) 0,59 kg
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 4,7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.