Learn More
Bayha™ Skalpellgriffe aus Edelstahl
N.V.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10643981
|
Bayha™
501 |
130 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10140481
|
Bayha™
504 |
160 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Für auswechselbare Klingen. Alle Klingen passen in jeden Griff. Rostfrei, unsteril.Typ: Griff 1, Länge 130mm
Spezifikation
Edelstahl | |
Steril |