Learn More
Tenak™ Gestell aus Edelstahl mit ausziehbaren Böden
The Stainless Steel Sliding Shelf Rack is a comfort rack for upright freezers that allows a more ergonomic operating process when working with your samples. They are made of stainless steel and can be used with all freezer models.
Marke: Tenak™ TE24219
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.60000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Für alle Tiefkühlschränke
Spezifikation
Gestell mit Objektträger-Einlegeböden | |
Boxen | |
10 | |
Je 1 | |
285 mm |
5 x 2 | |
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
140 mm | |
283 mm |