Learn More
Buerkle™ Spatel, Klinge V2A, Holzgriff, Länge 180 mm .
Universalhilfsmittel zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes usw.
Marke: Buerkle™ 5313-0180
18.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07800kg
Beschreibung
Universalhilfsmittel zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes usw.- Klinge aus Edelstahl V2A (1.4301 )
- Holzgriff
Spezifikation
Spatel | |
Edelstahlgehäuse V2A | |
Edelstahl | |
180 mm |
Universalgerät zum Sammeln, Teilen und Mischen von Pasten, Cremes usw. | |
Holz | |
Holz |