Learn More
Arex Professional Equipment™ Edelstahltisch mit Unterboden, 60 x 120 x 85 mm
Click to view available options
:
60 x 120 x 85 mm
Beschreibung
- Konstruktion komplett aus Edelstahl.
- Verstellbare Beine.
- Praktische Bodenplatte.
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 60 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 60 x 120 x 85 mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Enthält | Bodenregalbrett |
| Einschubmaterial | Edelstahl |
| Breite (metrisch) | 120 mm |
| Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.