Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite über 10 mm
Artikelnummer. 10022702 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16 mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10022702 31,5mm 1 Stück
10026381 106mm 1 Stück
10124782 100mm 1 Stück
10042822 106mm 1 Stück
10789924 11,2mm 1 Stück
10124732 112mm 1 Stück
10594203 12,5 mm 1 Stück
10655743 125mm 1 Stück
10092802 14mm 1 Stück
10348512 13,2mm -
10719934 16 mm 1 Stück
10206462 18mm 1 Stück
10544593 19mm 1 Stück
10635933 20mm 1 Stück
10216462 22,4mm 1 Stück
10483412 25mm 1 Stück
10022692 26,5mm 1 Stück
10493412 28mm 1 Stück
10082722 35,5mm 1 Stück
10266792 40mm 1 Stück
10082732 37,5mm 1 Stück
10092732 45mm 1 Stück
10032762 50mm 1 Stück
10348322 56mm -
10592863 53mm 1 Stück
10695163 71mm 1 Stück
10042762 63mm 1 Stück
10444762 75mm 1 Stück
10012812 80mm 1 Stück
10144682 90mm 1 Stück
30 options
Artikelnummer. 10022702
Marke: RETSCH 60.198.031500
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 31,5mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/2
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 50mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl