Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Marke: RETSCH 60.166.031500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
400mm | |
Je 1 | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
65mm |
Edelstahl | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
31,5mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität |