Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten über 10 mm, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.168.035500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.34000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
100mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
450mm | |
35,5mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität |