Learn More
UVP Transilluminator UVP TFML-20 high performance 2UV
Marke: UVP 95-0431-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.35000kg
Spezifikation
Einzeln | |
302/365 nm | |
122 mm | |
Transilluminator | |
230 V, 50 Hz | |
TFML-20 | |
50 Hz |
2-UV-Tischgerät | |
356 mm | |
279 mm | |
200 x 200 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |