Learn More
RUBIS Pinzette mit langem Schwanz
Artikelnummer. 11719165
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
255 mm
300 mm
Länge (angloamerikanisch):
8,46 in.
10,04
11,81 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11719165
Marke: RUBIS 232/8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Langschwänzige Pinzette - Inox-Stahl, geriffelter Griff
  • Langschwänzige Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Geriffelte Griffe
  • Gezackte Spitzen für besseren Halt
  • Stumpfe Spitzen
  • Geeignet für kryogene Anwendungen
  • Stark
Spezifikation
Spitzenform Feine Spitze
Länge (angloamerikanisch) 8,46 in.
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 215 mm
Produkttyp Hochpräzise Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Pinzetten
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.