Learn More
RUBIS Pinzette mit langem Schwanz
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
255 mm
300 mm
Länge (angloamerikanisch):
8,46 in.
10,04
11,81 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langschwänzige Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Geriffelte Griffe
- Gezackte Spitzen für besseren Halt
- Stumpfe Spitzen
- Geeignet für kryogene Anwendungen
- Stark
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Feine Spitze |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Hochpräzise Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Typ | Pinzetten |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.