Learn More
Bochem™ Universalschere aus Edelstahl
Temperaturbeständige Universalschere mit Kunststoffgriff. Die Bochem™ Edelstahl-Universalschere besteht aus widerstandsfähigem und haltbarem Edelstahl.
Marke: Bochem™ 4154
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Kunststoffgriff.
- Chemisch und thermisch beständig (bis145 °C).
Spezifikation
Universalschere | |
210 mm | |
Edelstahl, Kunststoff | |
Spitz/spitz |