Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie dieses Wasserbad für Inkubationen und Inaktivierungen von Kulturen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Edelstahl-Wasserbäder sind ideal zum Erwärmen bakteriologischer Medien, zur Durchführung chemischer Reaktionen oder zum Auftauen gefrorener Proben.
1025.00 € - 1295.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor |
---|---|
Beschreibung | Wasserbad |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Inkubation und Inaktivierung von Kulturen |
Temperaturbereich | Ambient +5° to 99.9°C |
Display | Digitale LED-Anzeige |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10410853
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1002 |
9 kg | 7 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10488542
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1008 |
14 kg | 20 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10431233
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1004 |
17 kg | 21 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10727841
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1003 |
12 kg | 14 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10089540
|
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
1013 |
14 kg | 14 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Kompakter, verschleißarmer Antriebsmechanismus
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Der Gleichstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an
- Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos regelbar
- Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb
- Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Bedienung: Hauptschalter mit Kontrollleuchte, Drehschalter für die Einstellung und LED-Anzeige für Drehzahlanzeige
- Hebel für die Stoppvorrichtung des rotierenden Gestells, welches ein einfaches Spannen der Probengefäße gewährleistet
- Drehbares Gestell mit Kugellagern auf beiden Seiten, geeignet für max. 12 Kolben/Gefäße, rund oder quadratisch/rechteckig, bis zu einem Durchmesser von 110 mm und einer Höhe von 270 mm, auf vier Ebenen, jede Ebene mit vier Halterahmen
- Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemen und eine Gleitnabe
- Halterahmen aus Edelstahl für ein sicheres und gefahrloses Spannen der Probengefäße
Spezifikation
Mikroprozessor | |
Inkubation und Inaktivierung von Kulturen | |
Digitale LED-Anzeige | |
Edelstahl | |
230 V |
Wasserbad | |
Ambient +5° to 99.9°C | |
Inkubation/Inaktivierung | |
±0,1 °C bei 50 °C | |
50/60 Hz |