Learn More
Ohaus™ Edelstahlgewicht, OIML E2, OH
Gewicht des Einzelkörpers ist so eingestellt, die 0IML E2-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
147.00 € - 201.00 €
Spezifikation
Klassifikation | Gewichte OIML E2 |
---|---|
Material | Edelstahl |
Toleranz | Erfüllt oder übertrifft OIML E2 |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15653384
|
Ohaus™
11117003 |
50 g |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15663384
|
Ohaus™
11117004 |
100 g |
171.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15732854
|
Ohaus™
11117005 |
200 g |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Inklusive Gewichtekoffer
- Ausführung mit einem Gehäuse ohne Einstellung der Kavität
Spezifikation
Gewichte OIML E2 | |
Edelstahl | |
Erfüllt oder übertrifft OIML E2 |