Learn More
Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl
Verwenden Sie diese stapelbaren Drahtgeflechtkörbe mit Systec™ Autoklaven.Systec Drahtgeflechtkörbe bestehen aus Edelstahl und sind sauber verschweißt.
Marke:  Systec™ 7225
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.16900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10484803
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Tisch-Autoklaven sind für mehr Stabilität mit verstellbaren Schrauben ausgestattet
  • Nutzen Sie den verfügbaren Platz in der Kammer voll aus, besonders beim Sterilisieren kleiner Gegenstände
  • Das gesamte Regalsystem oder einzelne Tabletts können entfernt werden
Spezifikation
Spezifikation
885 x 240 mm
Drahtgeflechtkorb
Je 1
Systec V-Serie Autoklav Modelle V-65 und V-95
Edelstahl
H x Durchm.: 885 x 240 mm