Learn More
BRAND™ 3er Ständer mit Netzteil für Transferpette electronic
Hält 3 Geräte während des Ladevorgangs sicher. Zur Verwendung mit Transferpette™ electronic.
Marke: BRAND™ 705390
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- Als Ständer und zum Laden von 3 Transferpette™ elektronischen Geräten
- PRI 100–240 V Wechselstromadapter
- Wählen Sie den Steckertyp für UK/Irland oder USA/Japan.
Spezifikation
3-Geräte-Ladestation | |
USA/Japan | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Transferpette™ elektronisch | |
Je 1 | |
230 V |