Learn More
Buerkle™ Standardstopfen, Silikongummi
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -60 °°C bis +200 °°C, kurzzeitig bis +230 °°C.
- Sterilisierbar
- Nicht toxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60°bis +200 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Durchscheinend, weiß |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Standardverschraubung |