Learn More
Buerkle™ Standardstopfen, Silikongummi
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
- Sterilisable
- Non-toxic
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Silicone |
| Produkttyp | Standard Bung |
| Sterilität | Non-sterile |