Learn More
Buerkle™ Standardstopfen, Silikongummi
Artikelnummer. p-7084556 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30286536
Marke: Buerkle™ 97640913
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikongummistopfen sind transparent, chemisch-biologisch neutral, lebensmittelsicher gemäß BfR-Empfehlung XV und FDA § 177.2600
  • Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
  • Sterilisable
  • Non-toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe White
Diameter (Metric) Bottom 8 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 12 mm
Material Silicone
Produkttyp Standard Bung
Sterilität Non-sterile