missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Standardbürette mit seitlichem Absperrhahn und Glasstopfen

Besitzen eine höhere Genauigkeit als Büretten der Klasse B und eine 1.5 -mal engere Toleranz im Vergleich zur offiziellen Toleranz der Klasse AS.

Marke:  Karl Hecht™ 40812025

Artikelnummer. 10195711

  • 82.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 385
  • Kurze Linie, Messskala
  • Kalibriert auf Volumenabgabe, markiert „EX“
  • Die verschmolzenen weißen Graduierungen sind säurebeständig und alkalibeständig
  • Seitlicher Absperrhahn mit austauschbaren Standardmassestopfen und zuverlässigen Haltevorrichtungen
  • Starke Qualität, verstärkte Gelenke, kalibrierte facettierte Spitzen
  • Kapazität von 25 ml, Toleranz von 0.075 ml
  • Schnelle Bereitstellung
Spezifikation

Spezifikation

25 ml
Glas
lateral
Standard-Bürette
Ja, verschmolzen weiß
0.1 ml
±0,075 ml
Klasse AS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote