missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Standard-Filtertiegel
10.70 € - 185.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16853006
|
Robu™
20303 |
30 mL | 3 |
161.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16832996
|
Robu™
20083 |
8 mL | 3 |
130.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16863006
|
Robu™
20304 |
30 mL | 4 |
185.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10603152
|
Robu™
20304 |
30 mL | 4 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10285641
|
Robu™
20303 |
30 mL | 3 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||