missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Standard Glass Thermometer

Marke:  Carl Roth™ E743.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10180113

  • 17.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Red Spirit
300 mm
Standard Glass Thermometer
-20°C
±3 to 200°C
Laboratory use
Glass
150°C
-20°C to +150°C
1°C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote