Learn More
Fisherbrand™ Standardsonde für Trockenblockheizungen
Standardsonde für Temperaturkontrolle in Probe oder Block.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 17551896
  • 97.04 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ummantelt in Edelstahlummantelung
  • Mit 350-mm-Kabel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
350 mm langes Kabel
3 mm
Temperaturfühler
30 mm