missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Messung und Anzeige der Viskosität, auch während der Produktentwicklung
- Das Ergebnis kann in Echtzeit auf dem Display abgelesen werden
- Großer Anwendungsbereich
- Zeigt während der Durchführung von Forschungsprogrammen deutlich an, ob die gerührte Substanz wie gewünscht verwendet werden kann
- Äußerst präzise Messungen, auch während des Herstellungsprozesses
- Keine separate Probenentnahme erforderlich
- Sofortige Viskositätsberechnung über ein benutzerfreundliches Menü
- Das moderne TFT-Display ist abnehmbar
- Kann auch aus sicherer Entfernung gesteuert werden
- Auch hochviskose Substanzen können intensiv gerührt werden
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
TFT | |
130 W | |
91 x 395 x 231 mm | |
0,5 bis 10 mm | |
Bürstenlos, DC | |
-10°bis +350 °C | |
Max. 100.000 mPas |
100 l | |
100/115/230 V | |
10,3 mm | |
50/60 Hz | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
IP 40 | |
200 Ncm | |
5,9 kg |