Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für humanes STAT3 (Gesamt/Phospho)
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86103-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Benachrichtigungen:
Die Total/Phospho InstantOne ELISAs enthalten Reagenzien für eine Gesamtmenge von 96 Wells (48 Wells Total/48 Wells Phospho).
Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie chargenspezifische Analysenzertifikate benötigen.
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
STAT3 (Gesamt) Fänger-Antikörperreagenz
phospho-STAT3 (Tyr705) Capture-Antikörperreagenz
STAT3 (Gesamt) Detektions-Antikörperreagenz
phospho-STAT3 (Tyr705) Nachweisantikörperreagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™-ELISA wurde speziell zur präzisen Messung von phosphoryliertem humanem STAT3 in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von STAT3 bei Maus und Ratte wird erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
STAT3 gehört zur Familie der STAT-Proteine (Signalwandler und Transkriptionsaktivatoren), die durch rezeptorassoziierte Kinasen phosphoryliert, zum Zellkern transloziert und als Transkriptionsfaktoren bei der Reaktion auf Zytokine und Wachstumsfaktoren fungieren. Koaktivatoren wie CREB-bindendes Protein sind für die transkriptionelle Aktivierung durch STAT3 erforderlich. STAT3 kann auch durch Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF und IL6 aktiviert werden. Die Phosphorylierung auf Tyrosin705 durch JAK1 und JAK2 ist für die STAT3-Dimer-Bildung, die nukleare Translokation und die DNA-Bindungsaktivität unerlässlich. Beim Menschen befindet sich das STAT3-Gen auf dem q-Arm des Chromosoms 17. STAT3 wird nachweislich durch IFN-alpha aktiviert, nicht jedoch durch IFN-beta. Die mit STAT3 assoziierten Transkriptionsfaktoren sind c-Jun und zyklisches AMP-reaktives Bindungsverstärkerprotein (CREB). STAT3 vermittelt die Expression einer Vielzahl von Genen als Reaktion auf Zellreize und spielt somit eine Schlüsselrolle bei vielen zellulären Prozessen wie Zellwachstum und Apoptose. Bei der kleinen GTPase Rac1 hat sich gezeigt, dass sie die Aktivität von STAT3 bindet und reguliert, während das PIAS3-Protein ein spezifischer Inhibitor von STAT3 ist. Drei alternativ gespleißte Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen von STAT kodieren,3 wurden beschrieben. Die Löschung des STAT3-Gens bei Knockout-Mäusen ist im frühen embryonalen Stadium tödlich.Spezifikation
Gehäuse P40763 | |
ELISA-Kit | |
Mensch, Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Zelllysate | |
ELISA | |
6774 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysate (20 μl) | |
Signaltransduktor und Aktivator der Transkription, APRF | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke