Learn More
Mecmesin™ Statischer Drehmomentschraubenzieher
Artikelnummer. 11957999
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 Nm
6 Nm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11957999 6 Nm 1 Stück
11937999 1,5 Nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11957999 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 871005
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für die Messung von sehr feinen statischen Drehmomenten.
  • Eine Reihe von Präzisions-Drehmomentschraubendrehern mit geringem Kraftaufwand für handgeführte Anwendungen.
  • Ausgestattet mit 1/4 Zoll-Sechskantansatz (oder 3 mm-Bohrung) für die Montage von Adaptern.
  • Genauigkeit ± 0,5 % des Skalenendwerts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 Nm