Learn More
Mecmesin™ Statischer Drehmomentschraubenzieher
Artikelnummer. p-8010819
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 Nm
6 Nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11937999 1,5 Nm 1 Stück
11957999 6 Nm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11937999
Marke: Mecmesin™ 871002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Geeignet für die Messung von sehr feinen statischen Drehmomenten.
  • Eine Reihe von Präzisions-Drehmomentschraubendrehern mit geringem Kraftaufwand für handgeführte Anwendungen.
  • Ausgestattet mit 1/4 Zoll-Sechskantansatz (oder 3 mm-Bohrung) für die Montage von Adaptern.
  • Genauigkeit ± 0,5 % des Skalenendwerts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,5 Nm