Learn More
Staurosporin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Beschreibung
Broad spectrum protein kinase inhibitor Staurosporine is used as anti-fungal and anti-hypertensive, which results to study the anti-cancer treatment. It acts as a precursor to protein kinase inhibitor midostaurin. It is also used to induce cell death in Swiss Webster primary macrophage cells and to study the effect of caspase activation on human sperm quality.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der breit gefächerte Proteinkinase-Inhibitor Staurosporin wird als Antimykotikum und Antihypertensivum eingesetzt, was zur Untersuchung der Krebsbehandlung führt. Er dient als Vorläufer des Proteinkinase-Inhibitors Midostarin. Er wird auch verwendet, um den Zelltod in den primären Makrophagezellen von Swiss Webster zu induzieren und die Wirkung der Caspase-Aktivierung auf die Qualität menschlicher Spermien zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Ethanol. Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Ethylacetat, heißem Aceton und Ethanol. Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Der breit gefächerte Proteinkinase-Inhibitor Staurosporin wird als Antimykotikum und Antihypertensivum eingesetzt, was zur Untersuchung der Krebsbehandlung führt. Er dient als Vorläufer des Proteinkinase-Inhibitors Midostarin. Er wird auch verwendet, um den Zelltod in den primären Makrophagezellen von Swiss Webster zu induzieren und die Wirkung der Caspase-Aktivierung auf die Qualität menschlicher Spermien zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Ethanol. Löslich in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Ethylacetat, heißem Aceton und Ethanol. Schwer löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Staurosporine |
Typ | Staurosporine |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 240°C to 243°C |
Beilstein | 1060573 |
Merck Index | 14,8802 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or ethanol;Soluble in dimethyl sulfoxide ,dimethyl formamide,ethyl acetate,hot acetone and ethanol; Slightly soluble in chloroform and methanol; Insoluble in water. |
Formelmasse | 466.54 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Farbe | Gelb |