Learn More
Staurosporine, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. 16480226
Marke: Medchem Express HY15141
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H26N4O3
Menge 2 mg
Synonym Antibiotic AM-2282 STS AM-2282
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (133.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1)C2=C1C3=C(C4=C2C5=C(C=CC=C5)N4[C@H]6C[C@@H](NC)[C@@H](OC)[C@]7(C)O6)N7C8=CC=CC=C83
Molekulargewicht (g/mol) 466.53
Formelmasse 466.53
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.