Learn More
Stearic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Stearic acid is a long chain dietary saturated fatty acid which exists in many animal and vegetable fats and oils.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Stearic acid |
| CAS | 57-11-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H36O2 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (439.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.48 |
| Formelmasse | 284.48 |
| Mehr anzeigen |