Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Drahtgestell, kunststoffbesch., für 6 Hybridisierungsflaschen bis 40mm Dm.
Das robuste Gestell schützt Ihre teuren Flaschen vor Rollen, Kippen und Gegeneinanderschlagen
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F16964-0006
88.52 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Fasst 150 mm und 300 mm lange Flaschen mit viel Platz dazwischen, um Platz für den Durchmesser des Schraubverschlusses zu lassen und eine bequeme Handhabung zu ermöglichen
- Epoxidbeschichtete Stahlstäbe sorgen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Die Löcher sind 42 mm groß und quadratisch für Flaschen mit einem Durchmesser von 40 mm
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
Flaschengestell | |
Autoklavierbar | |
Flaschen | |
6 | |
Schützt Flaschen vor Rollen, Kippen und Gegeneinanderschlagen | |
Je 1 | |
13,7 cm | |
13 cm |
2 x 3 | |
Blau | |
Stahl, Epoxy | |
6 | |
150 und 300 mm lange Flaschen | |
13.7 x 19.8 x 13 cm | |
19,8 cm | |
42 mm |