Learn More
Nabertherm Auffangwanne aus Stahl
Für den Einsatz mit dem LE 2-Ofen. Schützt den Ofen und ermöglicht eine einfache Beladung.
Marke: Nabertherm 691400626
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Stahlkonstruktion
- Für den Einsatz mit dem Ofen-Modell LE 2
- Abmessungen (L x B x H): 110 x 170 x 20 mm
- Höchsttemperatur: 1100 °C
Spezifikation
Schützt den Ofen und ermöglicht eine einfache Beladung. |