Learn More
- Home
- Products
- Materialprüfgeräte
- Dimensionsanalysatoren
- Mitutoyo™ Maßblock aus Stahl
Mitutoyo™ Maßblock aus Stahl
Artikelnummer. 11791984
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,3 mm
1 mm
1,3 mm
2 mm
4 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
250 mm
400 mm
Güte:
0
1
Packungsgröße:
1 Stück
19 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Güte | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11791984 | 10 mm | 1 | 1 Stück |
| 11742455 | - | 1 | 1 Stück |
| 11762014 | 1,3 mm | 0 | - |
| 11732014 | 1 mm | 0 | - |
| 11701924 | 1 mm | 1 | 1 Stück |
| 11762024 | 2 mm | 0 | 1 Stück |
| 11782024 | 4 mm | 0 | 1 Stück |
| 11741984 | 4 mm | 1 | 1 Stück |
| 11781984 | 5 mm | 1 | - |
| 11702034 | 10 mm | 0 | 1 Stück |
| 11711994 | 25 mm | 1 | 1 Stück |
| 11721994 | 30 mm | 1 | 1 Stück |
| 11701994 | 20 mm | 1 | 1 Stück |
| 11731994 | 50 mm | 1 | 1 Stück |
| 11702004 | 100 mm | 1 | 1 Stück |
| 11772363 | 400 mm | 0 | 1 Stück |
| 11742044 | 75 mm | 0 | 1 Stück |
| 11782363 | 250 mm | 0 | - |
| 11732004 | 0,3 mm | 0 | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11791984
Supplier
Mitutoyo™
Supplier No.
611671031