Learn More
RETSCH Stahlring
83.20 € - 91.10 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11914762
|
RETSCH
22.458.0004 |
35 x 40 mm ID x AD |
83.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994752
|
RETSCH
22.458.0003 |
32 x 40 mm ID x AD |
83.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11904762
|
RETSCH
22.458.0005 |
35 x 51,5 mm ID x AD |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Stahlring | |
Stahl |