Learn More
Bochem™ Stativfuß aus Stahl
Gemäß DIN 12892 hergestellt. Bochem™ Stahlsockel haben ein Stativ mit M10-Gewinde.
Marke: Bochem™ 5033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Stahl
- Gemäß DIN 12892 hergestellt
- M10-Gewinde
- Ein einstellbarer Fuß
- Lackiert
Spezifikation
Stahl | |
300 mm | |
M10-Gewinde | |
M10 | |
Je 1 |
6 mm | |
150 mm | |
Standfuß | |
Grün | |
2.2 kg |