Learn More
Bochem™ Stativklemmen mit Kork, Standard, verzinkter Stahl
35.50 € - 36.75 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Stativklemme |
Material | Verzinkter Stahl |
Länge (metrisch) | 180 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10035010
|
Bochem™
5482 |
120 mm |
35.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10278540
|
Bochem™
5481 |
150 mm |
36.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Je 1 | |
Stativklemme | |
Verzinkter Stahl | |
180 mm |