Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
Click to view available options
Menge:
250 ml
2 x 250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- STEMdiff™ Neural Induction Medium is a defined, serum-free medium for the neural induction of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This medium enables highly efficient generation of neural progenitor cell using either embryoid body- or monolayer culture-based protocols
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture, Differentiation |
| Menge | 250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.