Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Progenitor Freezing Medium
Click to view available options
Menge:
100 ml
Beschreibung
- STEMdiff™ Neural Progenitor Freezing Medium is a serum-free medium for cryopreservation of neural progenitor cells (NPCs) derived from human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This freezing medium is optimized for the cryopreservation of NPCs generated using STEMdiff™ Neural Induction Medium (Catalog #05835) and cultured in STEMdiff™ Neural Progenitor Medium (Catalog #05833)
- NPCs can be frozen at any point post-neural induction, with reproducibly high recovery rates
- Post-thaw, NPCs display healthy morphology, express NPC markers, and retain the potential to expand and differentiate into neurons
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
| Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.