Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Progenitor Medium
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Beschreibung
- STEMdiff™ Neural Progenitor Medium is a defined and serum-free medium for the expansion of neural progenitor cells (NPCs) derived from human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells using STEMdiff™ Neural Induction Medium (Catalog #05835)
- NPCs cultured in this medium can be expanded 3-5 fold per passage, and cultured for at least 10 passages, with minimal spontaneous neuronal differentiation
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture, Expansion |
| Menge | 1 Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.