Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Rosette Selection Reagent
Artikelnummer. 15545820
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15545820
Marke: STEMCELL Technologies 05832
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enzyme-free reagent for the selective detachment of neural rosettes
  • ​STEMdiff™ Neural Rosette Selection Reagent is an enzyme-free reagent for the selective detachment of neural rosette clusters from adherent neural aggregates previously generated from human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells using STEMdiff™ Neural Induction Medium, without manual scraping
  • Collecting and re-plating rosette clusters after incubation with STEMdiff™ Neural Rosette Selection Reagent will yield highly pure populations of neural progenitor cells, which can be further sub-cultured as single cells
Spezifikation
Zelltyp Neural Cells, PSC-Derived, Pluripotent Stem Cells
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.