Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett
Stellen Sie eine hervorragende Probenhaltung sicher, indem Sie 30 ml-Universalbehälter aus Sterilin-Polystyrol verwenden, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1-1/2 Drehverschluss verfügen.
Brand: Thermo Scientific™ 128A/FS
65.64 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 5.76000kg
Description
Gewährleisten Sie eine hervorragende Probenhaltung mit Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrol 30-ml-Universalbehältern, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1–1/2-Drehverschluss verfügen. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 95 kPa-Compliance gewährleistet leckagefreie Leistung und Transportfähigkeit (außer Löffelvarianten)
- Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Geeignet für die Zentrifugation bei 3.800 x g
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Specifications
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
30 ml | |
Polypropylen | |
31 mm | |
Ohne Beschriftung |
Polystyrol | |
Aseptisch | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG. | |
Universalbehälter | |
94 mm | |
400/Karton |